Få mere at vide
Yttrium(III)isopropoxid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322428
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322428 1 g 1g
11312428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014477.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2172-12-5 | C9H24O3Y | 269.19 g/mol
Yttrium(III)isopropoxid anvendes i asymmetriske katalyseapplikationer. Det fungerer som en katalysator for stereoselektive konjugatadditionsreaktioner og ringåbningspolymerisationer. Det tjener som en forløber for dannelsen af reaktive enolater ved enantioselektive protoneringsreaktioner og nanokompositsyntese. Yderligere anvendes det til fremstilling af flade hafnium(IV)-oxidfilm. Ud over dette bruges det til at forbedre den termiske ledningsevne af polykrystallinsk aluminiumnitrid (AlN) keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2172-12-5
MDL nummer MFCD00015641
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) isopropoxide
Smeltepunkt 160°C
Kogepunkt 200°C to 210°C (1 mmHg)(sublimation)
Molekylær formel C22H29KO4
Mængde 1 g
FN nummer UN2925
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hexane,toluene and terahydrofuran.
InChI nøgle JTZQCHFUGHIPDF-RYVBEKKQSA-M
SMIL CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CCC4(C3CCC4(CCC(=O)[O-])O)C.[K+]
IUPAC navn kalium;3-[(10S,13R,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]propanoat
Molekylvægt (g/mol) 396.57
PubChem CID 133109093
Formel vægt 266.17
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yttrium(III) isopropoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Yttrium(III) isopropoxide