Få mere at vide
Yttrium(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7050162
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11328627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035744.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13470-38-7
Yttrium(III)iodid, anvendes som udgangsmateriale til YBCO-superledende materialer i et præparat med lavere temperatur. Anvendt i faststof-syntesen af en ny forbindelse, Y21I18C14B7, som er det første eksempel på et sjældent jordmetalhalogenid med interstitielle halogenatomer med fejltilpasningsegenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13470-38-7
MDL nummer MFCD00054144
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) iodide
Smeltepunkt 1,004°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 469.62
Procent renhed 99.9%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic