Få mere at vide
Yttrium(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Yttrium(III)iodid, anvendes som udgangsmateriale til YBCO-superledende materialer i et præparat med lavere temperatur. Anvendt i faststof-syntesen af en ny forbindelse, Y21I18C14B7, som er det første eksempel på et sjældent jordmetalhalogenid med interstitielle halogenatomer med fejltilpasningsegenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) iodide |
| Smeltepunkt | 1,004°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Chunks and/or Powder |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 469.62 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Emballage | Ampul |
| Vis mere |