Få mere at vide
Yttrium(III)hexafluor-2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049564
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11347028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014717.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18911-76-7 | C15H3F18O6Y | 710.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18911-76-7
Molekylær formel C15H3F18O6Y
Molekylvægt (g/mol) 710.06
MDL nummer MFCD00064764
InChI nøgle AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium
PubChem CID 50930692
SMIL [Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 166°C to 170°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
IUPAC navn yttrium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluor-2,4-dioxopentan-3-ide)
Formel vægt 710.1