Få mere at vide
Yttrium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Yttrium(III)fluorid bruges til fremstilling af yttriummetal, glas og keramik. Det bruges også til fremstilling af filmlag med lavt indeks, som udviser god gennemsigtighed i UV gennem infrarøde områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1387°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Lump/Powder |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3288 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acids. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 145.9 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |