Få mere at vide
Yttrium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
Beskrivelse
Yttrium(III)fluorid anvendes til fremstilling af metallisk yttrium, tyndfilm, glas, elektronik og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1387°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3288 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acid. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 145.9 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |