Få mere at vide
Yttrium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11374128
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374128 250 g 250g
11354128 10 g 10g
11364128 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041424.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til vakuumaflejring
Yttrium(III)fluorid anvendes til fremstilling af metallisk yttrium, tyndfilm, glas, elektronik og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-49-4
Molekylær formel F3Y
Molekylvægt (g/mol) 145.90
MDL nummer MFCD00049714
InChI nøgle RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn yttrium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) fluoride
Smeltepunkt 1387°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pieces
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in acid. Insoluble in water.
Formel vægt 145.9
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic