Få mere at vide
Yttrium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11364128
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041424.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til vakuumaflejring
Yttrium(III)fluorid anvendes til fremstilling af metallisk yttrium, tyndfilm, glas, elektronik og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-49-4
Molekylær formel F3Y
Molekylvægt (g/mol) 145.90
MDL nummer MFCD00049714
InChI nøgle RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn yttrium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) fluoride
Smeltepunkt 1387°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pieces
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in acid. Insoluble in water.
Formel vægt 145.9
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic