Få mere at vide
Yttrium(III)fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080352
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384929
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 083106.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-49-4
Molekylær formel F3Y
Molekylvægt (g/mol) 145.90
MDL nummer MFCD00049714
InChI nøgle RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn yttrium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium (III) fluoride
Smeltepunkt 1387°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel YF3
FN nummer UN3288
Formel vægt 145.9
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic