Få mere at vide
Yttrium(III)fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394929
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394929 100 g 100g
11384929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 083106.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-49-4
Molekylær formel F3Y
Molekylvægt (g/mol) 145.90
MDL nummer MFCD00049714
InChI nøgle RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn yttrium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium (III) fluoride
Smeltepunkt 1387°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lineær formel YF3
FN nummer UN3288
Formel vægt 145.9
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic