Få mere at vide
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11346208
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346208 250 g 250g
11326208 5 g 5g
11316208 25 g 25g
11336208 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11346208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011185.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
Yttrium(III)chlorid anvendes som forstadie til syntese af optisk aktive krystaller og som udgangsmateriale til syntese af polymerisationskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12741-05-8
Molekylær formel Cl3Y
Molekylvægt (g/mol) 195.26
MDL nummer MFCD00149941
InChI nøgle PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
PubChem CID 57347377
IUPAC navn yttrium(3+);trichlorid;hydrat
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) chloride hydrate
Farve Pink til hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel YCl3·xH2O
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Soluble in water,pyridine,ethanol.
Formel vægt 195.26 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.18g/mL