Få mere at vide
Yttrium(III) chloride hexahydrate, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10762811 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10762811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194470100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-94-2
Molekylær formel Cl3Y·6H2O
MDL nummer MFCD00149941
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 100.0°C
Navn note 99.999%
Farve White
Fysisk form Adhering Crystalline Powder
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 100.00%
Lineær formel YCl3·6H2O
Merck Index 14, 10107
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formel vægt 303.35
Procent renhed 99.999%
Grad Trace Metal Basis
Emballage Glass Bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yttrium(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.