Få mere at vide
Yttrium(III) chloridhexahydrat, 99,9 %, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 10216640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10216640 250 g Glasflaske 250g
10420671 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10216640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199182500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 10025-94-2 | Cl36H2O | 303,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-94-2
Molekylær formel Cl36H2O
Molekylvægt (g/mol) 303.35
MDL nummer MFCD00149941
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Navn note 99.9%
Farve Hvid
Fysisk form Adhering Crystalline Powder or Crystals
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel YCl3·6H2O
Merck Index 14, 10107
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer
Formel vægt 303.35
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yttrium(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.