Få mere at vide
Yttrium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4782232
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11313467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018682.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-92-9 | Cl3Y
Yttrium(III)chlorid anvendes som forløber for titaniumholdige keramik. Det bruges som analytisk reagens, som katalysator og i superledere. Det bruges også til fremstilling af yttriumalkylalkoxidkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-92-9
Molekylær formel Cl3Y
Molekylvægt (g/mol) 195.26
MDL nummer MFCD00011470
InChI nøgle PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn trichloroyttrium
SMIL Cl[Y](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) Chloride
Smeltepunkt 721°C
Navn note Rare Earth Oxides Content
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and pyridine.
Formel vægt 195.26
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.67