Få mere at vide
Yttrium(III) chlorid, vandfrit, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11313467
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313467 10 g 10g
11303467 50 g 50g
11323467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018682.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10361-92-9 | Cl3Y
Yttrium(III)chlorid anvendes som forløber for titaniumholdige keramik. Det bruges som analytisk reagens, som katalysator og i superledere. Det bruges også til fremstilling af yttriumalkylalkoxidkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-92-9
Molekylær formel Cl3Y
Molekylvægt (g/mol) 195.26
MDL nummer MFCD00011470
InChI nøgle PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn trichloroyttrium
SMIL Cl[Y](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) Chloride
Smeltepunkt 721 °C
Navn note Indhold af sjældne jordoxider
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99.9%
Tæthed 2.67
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og pyridin.
Formel vægt 195.26