Få mere at vide
Yttrium(III)carbonathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388578
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388578 250 g 250g
11398578 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040651.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38245-39-5
Molekylær formel C3O9Y2
Molekylvægt (g/mol) 357.84
MDL nummer MFCD00149943
InChI nøgle QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn diyttrium(3+) tricarbonat
SMIL [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10107
Formel vægt 357.84 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%