Få mere at vide
Yttrium(III)bromid, ultratør, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358627
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358627 2 g 2g
11348627 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035746.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13469-98-2
Yttrium(III)bromid anvendes til galvanisering, som katalysator, materialeforstærkende& medicinske behandlinger til helbredelse af forkølelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13469-98-2
MDL nummer MFCD00049710
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) bromide
Smeltepunkt 904°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation It is soluble in water at a concentration of 83.3g/100 mL at 30°C.
Formel vægt 328.63
Procent renhed 99.9%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic