Få mere at vide
Yttrium(III) bromidhydrat, REacton™ 99,99% (REO)
Beskrivelse
Det er et biokemisk stof til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) bromide hydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 328,63 (Vandfri Vand) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |
| Følsomhed | Hygroskopisk |