Få mere at vide
Yttrium(III) acetate tetrahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-4408036
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11366208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011186.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85949-60-6 | C6H17O10Y | 338.10 g/mol
Yttrium(III)acetattetrahydrat bruges som laboratoriereagenser, optiske glas, strukturelle keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85949-60-6
Molekylær formel C6H17O10Y
Molekylvægt (g/mol) 338.10
MDL nummer MFCD00013048
InChI nøgle AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn yttrium(3+) triacetattetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in Hot water.
Formel vægt 338.10 (266.04 Anhydrous)
Tæthed 1.5 g/mL