Få mere at vide
Yttrium(III) acetattetrahydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11356208
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356208 100 g 100g
11366208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011186.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 85949-60-6 | C6H17O10Y | 338,10 g/mol
Yttrium(III)acetattetrahydrat bruges som laboratoriereagenser, optiske glas, strukturelle keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85949-60-6
Molekylær formel C6H17O10Y
Molekylvægt (g/mol) 338.10
MDL nummer MFCD00013048
InChI nøgle AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn yttrium(3+) triacetattetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt (nedbrydning)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,99% (REO)
Opløselighedsinformation Opløselig i varmt vand.
Formel vægt 338,10 (266,04 Vandfri)
Tæthed 1.5 g/mL