Få mere at vide
Yttrium(III) acetate tetrahydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049506
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11372508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014565.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I analytisk kemi
I analytisk kemi. Yttrium(III)acetattetrahydrat bruges i analytisk kemi og i katalyse. Det bruges til fremstilling af yttriumtrifluorid nanopartikler, som viser antibakterielle egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85949-60-6
Molekylær formel C6H17O10Y
Molekylvægt (g/mol) 338.10
MDL nummer MFCD00013048
InChI nøgle AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn yttrium(3+) triacetattetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Y(OOCCH3)3·4H2O
Opløselighedsinformation Soluble in hot water.
Formel vægt 338.10 (266.04 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Tæthed 1.5 g/mL