Få mere at vide
Yttrium(III) acetattetrahydrat, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11372508
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372508 50 g 50g
11362508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014565.18
 Begrænset vare
På lager
I analytisk kemi | CAS: 85949-60-6 | C6H17O10Y | 338,10 g/mol
I analytisk kemi. Yttrium(III)acetattetrahydrat bruges i analytisk kemi og i katalyse. Det bruges til fremstilling af yttriumtrifluorid nanopartikler, som viser antibakterielle egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85949-60-6
Molekylær formel C6H17O10Y
Molekylvægt (g/mol) 338.10
MDL nummer MFCD00013048
InChI nøgle AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn yttrium(3+) triacetattetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt (nedbrydning)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 1.5 g/mL
Lineær formel Y(OOCCH3)3·4H2O
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand.
Formel vægt 338,10 (266,04 Vandfri)
Procent renhed 99.9%