Få mere at vide
Yttrium(III) 2-ethylhexanoat, 99,8% (metalbasis)
Artikelnummer. 11398088
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398088 25 g 25g
11388088 5 g 5g
11378088 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036661.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103470-68-4 | C24H45O6Y | 518,524 g/mol
Yttrium(III) 2-ethylhexanoat er blevet brugt til forskning i nanoteknologibaserede applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103470-68-4
Molekylær formel C24H45O6Y
Molekylvægt (g/mol) 518.524
MDL nummer MFCD00070441
InChI nøgle AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii 2-ethylhexanoate, yttrium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, yttrium 3+ salt 3:1, yttrium iii 2-ethylhexanoate w/v in n-hexane, acmc-1c5ry, yttrium tri 2-ethylhexanoate, yttrium tris 2-ethylhexanoate, tris 2-ethylhexanoic acid yttrium salt, yttrium 3+ tris 2-ethylhexanoate, yttrium iii 2-ethylhexanoate y
PubChem CID 15607674
IUPAC navn 2-ethylhexanoat;yttrium(3+)
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 518.16
Procent renhed 99.8%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Yttrium(III) 2-ethylhexanoate