Få mere at vide
Yttrium(III) 2-ethylhexanoat, 10% w/v i n-hexan
Artikelnummer. 11389528
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389528 25 mL 25ml
11379528 100 mL 100ml
11460570 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043356.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 103470-68-4 | C24H45O6Y | 518,524 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103470-68-4
Molekylær formel C24H45O6Y
Molekylvægt (g/mol) 518.524
MDL nummer MFCD00070441
InChI nøgle AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii 2-ethylhexanoate, yttrium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, yttrium 3+ salt 3:1, yttrium iii 2-ethylhexanoate w/v in n-hexane, acmc-1c5ry, yttrium tri 2-ethylhexanoate, yttrium tris 2-ethylhexanoate, tris 2-ethylhexanoic acid yttrium salt, yttrium 3+ tris 2-ethylhexanoate, yttrium iii 2-ethylhexanoate y
PubChem CID 15607674
IUPAC navn 2-ethylhexanoat;yttrium(3+)
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium (III) 2-ethylhexanoate
Mængde 25 mL
FN nummer UN1208
Formel vægt 518.16
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10% w/v in n-hexane
Fysisk form Væske