Få mere at vide
Yttrium(III) 2,4-pentandionathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049183
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11302258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013154.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 207801-29-4 | C15H21O6Y | 386.23 g/mol
Yttrium(III) 2,4-pentandionathydrat fungerer som en forløber med europiumnitrat og bruges til fremstilling af eurobium-doterede yttriumorthovanadat-nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207801-29-4
Molekylær formel C15H21O6Y
Molekylvægt (g/mol) 386.23
MDL nummer MFCD00013509
InChI nøgle CKIVBSKECCTIAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris acetylacetonato yttrium n-hydrate, 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 90471001
SMIL [Y+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn (E)-4-hydroxypent-3-en-2-on;yttrium;hydrat
Formel vægt 386.24 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%