Få mere at vide
Yttriumfolie, 0,64 mm tyk, 99,5 % (REO)
Artikelnummer. 11356597
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356597 25 x 25 mm 25mm
11305719 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000616.FF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Form: ca. 1,8g/25 x 25mm | CAS: 7440-65-5 | Y | 88,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-65-5
Molekylær formel Y
Molekylvægt (g/mol) 88.91
MDL nummer MFCD00011468
InChI nøgle VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC navn yttrium
SMIL [Y]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium
Farve Grå
Navn note Indhold af sjældne jordoxider
Udseende Grå folie
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99.90%
Form Floret