Få mere at vide
Yttriumfolie, 0,1 mm tyk, 99,6 % (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium foil |
| Navn note | 0.1mm (0.004 in.) thick |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Mylar under argon |
| Vægt | ≈0.28g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Procent renhed | 99.9% |