Få mere at vide
Yttrium fluoride, 99.99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10616291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616291 5 g Plastic bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10616291 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299770050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-49-4
Molekylær formel F3Y
Molekylvægt (g/mol) 145.90
MDL nummer MFCD00049714
InChI nøgle RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn yttrium(3+) trifluoride
SMIL [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium fluoride
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99%
Formel vægt 145.9
Grad Trace Metal Basis
Emballage Plastic bottle