Få mere at vide
Yttrium Cobalt-lump, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11352038
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352038 25 g 25g
11342038 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012952.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium Cobalt lump
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Y:Co; 84:15 vægtprocent (ca. 1%)
Mængde 25 g
Form Lump
Assay Procent Noter (REO)
MDL nummer MFCD00209676
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton