Få mere at vide
Yttrium aluminum oxide, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11363298
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363298 25 g 25g
11353298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036241.14
Request Bulk or Custom Format
Kan bruges som et sputtermål til at forberede boblehukommelsesenheder
Kan bruges som et sputtermål til at forberede boblehukommelsesenheder. Yttriumaluminiumoxid finder anvendelse i keramik, glas og optik på grund af dets termiske stabilitet og uopløselighed. Det bruges til fremstilling af sputtering bundne mål i kemiske processer, dvs. kemisk dampaflejring, atomær termisk og elektronstrålefordampning. Det bruges også i solenergi, vandbehandling og brændselscelle. Desuden bruges det som farve- og klæbemiddel ved fremstilling af emalje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12005-21-9
MDL nummer MFCD00213958
Synonym Yttrium aluminum garnet; YAG
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium aluminum oxide
Smeltepunkt 1760°C
Fysisk form Fused Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 593.62
Procent renhed 99.99%
Brydningsindeks 1.833
Tæthed 4.65 g/mL