Få mere at vide
Yttrium aluminum oxide, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7051543
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15461707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041491.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Doteret yttriumaluminiumoxid med sjældne jordarters grundstoffer bruges i faststoflasere
Doteret yttriumaluminiumoxid med sjældne jordarters grundstoffer bruges i faststoflasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12005-21-9
MDL nummer MFCD00213958
Synonym Yttrium aluminum garnet; YAG
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium aluminum oxide
Smeltepunkt 1760°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 593.62
Procent renhed 99.9%
Brydningsindeks 1.833
Tæthed 4.65 g/mL