Få mere at vide
Yttrium aluminum oxide, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 15461707
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461707 25 g 25g
15471707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041491.14
Request Bulk or Custom Format
Doteret yttriumaluminiumoxid med sjældne jordarters grundstoffer bruges i faststoflasere
Doteret yttriumaluminiumoxid med sjældne jordarters grundstoffer bruges i faststoflasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12005-21-9
Molekylær formel Y3Al5O12
MDL nummer MFCD00213958
Synonym Yttrium aluminum garnet; YAG
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium aluminum oxide
Smeltepunkt 1760°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 593.62
Procent renhed 99.9%
Brydningsindeks 1.833
Tæthed 4.65 g/mL