Få mere at vide
Yttrium Aluminum lump, 99.9% (metals basis excluding Ca), Ca 1% max
Artikelnummer. p-7049114
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11302038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012949.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium Aluminum lump
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Y:Al; 87:12 wt%
Mængde 25 g
Form Lump
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ca), Ca 1 % max.
MDL nummer MFCD01074900
Procent renhed 99.9%