Få mere at vide
Yttrium aluminium-lump, 99,9% (metalbasis eksklusive Ca), Ca 1% maks
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium Aluminum lump |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Y:Al; 87:12 vægtprocent |
| Mængde | 100 g |
| Form | Lump |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Ca), Ca 1 % max. |
| MDL nummer | MFCD01074900 |
| Procent renhed | 99.9% |