Få mere at vide
Yttrium acetate hydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10580574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10580574
Brand: Thermo Scientific Acros 392211000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 207801-28-3 | C6H9O6Y | 266.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207801-28-3
Molekylær formel C6H9O6Y
Molekylvægt (g/mol) 266.04
MDL nummer MFCD00150128
InChI nøgle JUWHRRAPBUAYTA-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttriumacetatetetrahydrate, yttrium acetate-water 1/3/4, yttrium 3+ triacetate tetrahydrate, yttrium 3+ ion triacetate tetrahydrate
PubChem CID 19818017
SMIL [Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium acetate hydrate
Farve White
Fysisk form Crystalline Powder and Lumps
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.90%
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn yttrium(3+);triacetate;tetrahydrate
Formel vægt 266.04
Procent renhed 99.9%
Grad Trace Metal Basis
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yttrium acetate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.