Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Yttria stabiliseret zirconiumoxid cylindriske digler
Artikelnummer. p-4865538
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
20 mm
24 mm
37 mm
45 mm
55 mm
Højde (metrisk):
37 mm
43 mm
72 mm
90 mm
112 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15453825
Brand: Thermo Scientific Chemicals 041273.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Zirconium Oxide
Mængde 1 Piece
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Højde (metrisk) 37 mm
Produkttype Yttria Stabilized Zirconium Oxide Cylindrical Crucibles