Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Yttria stabiliseret zirconiumoxid cylindriske digler
Artikelnummer. 15483825
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
20 mm
24 mm
37 mm
45 mm
55 mm
Højde (metrisk):
37 mm
43 mm
72 mm
90 mm
112 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) unitSize
15483825 100 ml 45 mm 90 mm Hver
15453825 5 ml 20 mm 37 mm Hver
15473825 50 ml 37 mm 72 mm Hver
15493825 200 ml 55 mm 112 mm Hver
15463825 10 ml 24 mm 43 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15483825 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 041276.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Zirconiumoxid
Mængde 1 stk
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 45 mm
Højde (metrisk) 90 mm
Produkttype Yttria stabiliseret zirconiumoxid cylindriske digler