Få mere at vide
Ytterbium Standard: Yb @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Ytterbium Standard: Yb @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium |
| CAS | 7440-64-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Ytterbium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Yb |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Yb |
| InChI formel | InChI=1S/Yb |
| Vis mere |