Få mere at vide
Ytterbium Standard For ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10080502 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10080502 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
10661753 500 mL Triple-udvasket LDPE flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10080502 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLYB22Y
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Yb1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-64-4 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Yb
Molekylvægt (g/mol) 173.05
MDL nummer MFCD00011286
InChI nøgle NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC navn ytterbium
SMIL [Yb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 125 mL
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLYB2-2Y, -2X    10,000    PLYB2-3Y, -3X
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug