Få mere at vide
Ytterbium sputtermål, 50,8 mm dia x 1,59 mm tyk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457025
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457025 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15457025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045620.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium sputtering target
Navn note 50,8 mm diameter x 1,59 mm tykkelse
Mængde 1 stk.
CAS 7440-64-4
Lugt Lugtfri
Molekylær formel Yb
MDL nummer MFCD00011286
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
InChI nøgle NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Yb]
IUPAC navn ytterbium
Molekylvægt (g/mol) 173.05
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381