Få mere at vide
Ytterbium opløsning til ICP/MS 100mg/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 7440-64-4 |
| Molekylær formel | Yb |
| Koncentration | 100 mg/L |
| MDL nummer | MFCD00011286 |
| InChI nøgle | NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [Yb] |
| IUPAC navn | ytterbium |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Salpetersyre |
| Vis mere |