Få mere at vide
Ytterbiumpulver, -40 mesh, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Formel vægt | 173.04 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Tæthed | 6.97 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ytterbium powder
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P370+P378-Ved brand: Anvend specialpulver til metalbrande til brandslukning.
- P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.