Få mere at vide
Ytterbiumpulver, -40 mesh, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Formel vægt | 173.04 |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Tæthed | 6.97 |