Få mere at vide
Ytterbium Oxide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15847920
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
15847920 5 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15847920 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 1124100005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium Oxide
CAS 1314-37-0
Mængde 5 g
MDL nummer MFCD00011290
Synonym Ytterbium oxide, Ytterbium oxide
Molekylvægt (g/mol) 394.08