Få mere at vide
Ytterbium(III) triflate hydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-3777103 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10646871
Brand: Thermo Scientific Acros 304170010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 252976-51-5 | C3F9O9S3Yb | 620.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 252976-51-5
Molekylær formel C3F9O9S3Yb
Molekylvægt (g/mol) 620.23
MDL nummer MFCD06200261
InChI nøgle AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium 3+ hydrate tritriflate, ytterbium iii triflate hydrate, ytterbium triflate hydrate, acmc-1aqes, yb otf 3.h2o, ytterbium triflate monohydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate, hydrate
PubChem CID 22836430
IUPAC navn ytterbium(3+) tritrifluormethansulfonat
SMIL [Yb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) triflate hydrate
Smeltepunkt 118.0°C to 122.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel (CF3SO3)3Yb·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 620.23
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis