Få mere at vide
Ytterbium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049511
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11362518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014572.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10034-98-7 | H16O20S3Yb2 | 778.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-98-7
Molekylær formel H16O20S3Yb2
Molekylvægt (g/mol) 778.40
MDL nummer MFCD00149887
InChI nøgle MDOSIOHMOWGVIM-UHFFFAOYSA-H
Synonym unii-e5w6do92vs, e5w6do92vs, 3so4.2yb.8h2o, ytterbium sulfate,, ytterbium sulfate octahydrate, ytterbium sulfate, ytterbium iii sulfate octahydrate, reacton, diytterbium 3+ octahydrate trisulfate, sulfuric acid,ytterbium 3+ salt 3:2 , octahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 25022290
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) sulfate octahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10105
Opløselighedsinformation Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
IUPAC navn ytterbium(3+);trisulfat;octahydrat
Formel vægt 778.38 (634.26 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton