Få mere at vide
Ytterbium(III) sulfatokthydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11372518
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372518 50 g 50g
11362518 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014572.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 10034-98-7 | H16O20S3Yb2 | 778,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-98-7
Molekylær formel H16O20S3Yb2
Molekylvægt (g/mol) 778.40
MDL nummer MFCD00149887
InChI nøgle MDOSIOHMOWGVIM-UHFFFAOYSA-H
Synonym unii-e5w6do92vs, e5w6do92vs, 3so4.2yb.8h2o, ytterbium sulfate,, ytterbium sulfate octahydrate, ytterbium sulfate, ytterbium iii sulfate octahydrate, reacton, diytterbium 3+ octahydrate trisulfate, sulfuric acid,ytterbium 3+ salt 3:2 , octahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 25022290
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) sulfate octahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10105
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, moderat opløselig i stærke mineralsyrer.
IUPAC navn diytterbium(3+) octahydrattrisulfat
Formel vægt 778,38 (634,26 Vandfri)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton