Få mere at vide
Ytterbium(III)oxid, REacton™ , 99,998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408217
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11351448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010919.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
Det tjener som et dopingmiddel for silikatmineralkrystaller i lasere og et farvestof til glas og emaljer. Det bruges til fremstilling af optiske fibre og specielle typer legeringer. Det bruges til fremstilling af chirale ytterbiumkomplekser, der bruges som katalysatorer til enantioselektiv organisk syntese med høje udbytter. Det finder anvendelse i optiske, elektroniske og keramiske industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-37-0
Molekylær formel O3Yb2
Molekylvægt (g/mol) 394.09
MDL nummer MFCD00011290
InChI nøgle UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diytterbium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) oxide
Smeltepunkt 2227°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.998% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in hot dilute acids. Insoluble in water.
Formel vægt 394.08
Tæthed 9.2