Få mere at vide
Ytterbium(III)-oxid, REacton™, 99,998% (REO)
Artikelnummer. 11351448
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351448 5 g 5g
11341448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010919.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394,09 g/mol
Det tjener som et dopingmiddel for silikatmineralkrystaller i lasere og et farvestof til glas og emaljer. Det bruges til fremstilling af optiske fibre og specielle typer legeringer. Det bruges til fremstilling af chirale ytterbiumkomplekser, der bruges som katalysatorer til enantioselektiv organisk syntese med høje udbytter. Det finder anvendelse i optiske, elektroniske og keramiske industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-37-0
Molekylær formel O3Yb2
Molekylvægt (g/mol) 394.09
MDL nummer MFCD00011290
InChI nøgle UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diytterbium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) oxide
Smeltepunkt 2227 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99,998% (REO)
Opløselighedsinformation Opløselig i varme fortyndede syrer. Uopløselig i vand.
Formel vægt 394.08
Tæthed 9.2