Få mere at vide
Ytterbium(III)oxid, REacton™ , 99,998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det tjener som et dopingmiddel for silikatmineralkrystaller i lasere og et farvestof til glas og emaljer. Det bruges til fremstilling af optiske fibre og specielle typer legeringer. Det bruges til fremstilling af chirale ytterbiumkomplekser, der bruges som katalysatorer til enantioselektiv organisk syntese med høje udbytter. Det finder anvendelse i optiske, elektroniske og keramiske industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2227°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.998% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot dilute acids. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 394.08 |
| Tæthed | 9.2 g/mL |